Learn More
4-(2-Methylphenoxy)piperidine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7033782
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11419700
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50951.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63843-42-5
Formula molecolare C12H17NO
Molecular Weight (g/mol) 191.274
Numero MDL MFCD06248344
InChI Key MLLZZLRYRWFFRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-o-tolyloxy piperidine, 4-2-methylphenoxy piperidine, 4-o-tolyloxy-piperidine, acmc-1b7xi, piperidine,4-2-methylphenoxy
PubChem CID 3686170
IUPAC Name 4-(2-methylphenoxy)piperidine
SMILES CC1=CC=CC=C1OC2CCNCC2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(2-Methylphenoxy)piperidine
Quantità 250 mg
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 191.28
Percent Purity 97%