Learn More
[4-(2-Morpholin-4-ylethoxy)phenyl]methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10187602
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10187602
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC42109CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 852180-76-8
Formula molecolare C13H19NO3
Molecular Weight (g/mol) 237.30
Numero MDL MFCD07368553
InChI Key LZRLXLXSGAEQLA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanol, 4-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanol, 4-2-morpholinoethoxy phenyl methanol, benzenemethanol,4-2-4-morpholinyl ethoxy, 4-2-morpholin-4-yl-ethoxy-phenyl-methanol, 4-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7060580
IUPAC Name [4-(2-morpholin-4-ylethoxy)phenyl]methanol
SMILES OCC1=CC=C(OCCN2CCOCC2)C=C1
Specifikationer
Materiale o nome chimico [4-(2-Morpholin-4-ylethoxy)phenyl]methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 237.3
Percent Purity 97%
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.