Learn More
Memmert™ 4-20 mA Current Loop Interface for IF450, Actual Value
Codice prodotto. 17517065 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
IF450 Incubator
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17517065
Marca: Memmert™ IF450V3
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Temperature Output for external temperature monitoring.
  • Temperature controller actual value
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) IF450 Incubator
Tipo Current Loop Interface
Amperaggio 4 to 20 mA