Learn More
Memmert™ 4-20 mA Current Loop Interface for IF750plus
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Amperaggio:
4 to 20 mA
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Temperature of a Pt100 sensor positioned flexibly in chamber for external temperature monitoring (max. 1 SingleDISPLAY, max. 3 TwinDISPLAY)
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | IF750plus Incubator |
| Tipo | Current Loop Interface |
| Amperaggio | 4 to 20 mA |