Learn More
Memmert™ 4-20 mA Current Loop Interface for IN260plus
Codice prodotto. 17587605 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
IN260plus Incubator
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17587605
Marca: Memmert™ IN260plusV6
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Temperature Output for external temperature monitoring.
  • Temperature of a Pt100 sensor positioned flexibly in chamber for external temperature monitoring (max. 1 SingleDISPLAY, max. 3 TwinDISPLAY)
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) IN260plus Incubator
Tipo Current Loop Interface
Amperaggio 4 to 20 mA