Learn More
Memmert™ 4-20Ma Current Loop Interface Temperature 0-260°C Of One Pt100 In Chamber, For Uf260Ts
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Amperaggio:
4 to 20 mA
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 4 to 20 mA current loop interface
- Temperature of a Pt100 sensor positioned flexibly in chamber for external temperature monitoring
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Models 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060 |
| Tipo | Current Loop Interface |
| Amperaggio | 4 to 20 mA |