Learn More
4-[3-(1-Imidazolyl)propylaminomethyl]benzeneboronic acid pinacol ester, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15429245
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15429245
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H51671.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1257648-78-4
Formula molecolare C19H28BN3O2
Molecular Weight (g/mol) 341.26
Numero MDL MFCD12546046
InChI Key OJNUJXDRCCIJCB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-3-1-imidazolyl propylaminomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 3-imidazol-1-yl-propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzyl amine, amtb157, 4-3-1-imidazolyl propylaminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, n-3-1-imidazolyl propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzylamine, 3-imidazol-1-yl propyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl amine, 3-imidazol-1-yl propyl 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl amine
PubChem CID 57416871
IUPAC Name 3-imidazol-1-yl-N-[[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methyl]propan-1-amine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CNCCCN2C=CN=C2)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[3-(1-Imidazolyl)propylaminomethyl]benzeneboronic acid pinacol ester
Quantità 1 g
Peso formulazione 341.26