Learn More
4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15438885
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15438885
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H34324.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 338422-71-2
Formula molecolare C12H6Cl2F3NO3S
Molecular Weight (g/mol) 372.14
Numero MDL MFCD00243963
InChI Key NEQIUPPXYAOTSF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl-oxy benzenesulfonoyl chloride, 4-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl oxy benzenesulfonoyl chloride, 4-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzenesulfonyl chloride, 4-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy benzenesulfonyl chloride, 4-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl oxy benzenesulfonyl chloride, 4-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl oxybenzenesulfonyl chloride, chlorotrifluoromethylpyridinyloxybenzenesulfonoylchloride, 3-chloro-2-4-chlorosulphonyl phenoxy-5-trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 2783039
IUPAC Name 4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxybenzenesulfonyl chloride
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Cl)=C(OC2=CC=C(C=C2)S(Cl)(=O)=O)N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(3-Chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 69°C to 71°C
Quantità 250 mg
Numero UN UN3261
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 372.15
Percent Purity 95%