Learn More
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]-N-methylbenzylamine, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-3522523
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10632665
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC59546CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 910037-04-6
Formula molecolare C13H22N2O
Molecular Weight (g/mol) 222.332
Numero MDL MFCD09064994
InChI Key LFLFEMOINFHORX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-3-dimethylamino propoxy-n-methylbenzylamine, dimethyl 3-4-methylamino methyl phenoxy propyl amine, n,n-dimethyl-3-4-methylamino methyl phenoxy propan-1-amine, 4-3-dimethylamino propoxy phenyl methyl methyl amine, benzenemethanamine, 4-3-dimethylamino propoxy-n-methyl
PubChem CID 24229610
IUPAC Name N,N-dimethyl-3-[4-(methylaminomethyl)phenoxy]propan-1-amine
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)OCCCN(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[3-(Dimethylamino)propoxy]-N-methylbenzylamine
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 222.33
Percent Purity 90%