Learn More
4-(3-Thienyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10252932
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10252932
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO07004CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 29886-64-4
Formula molecolare C11H8O2S
Molecular Weight (g/mol) 204.243
Numero MDL MFCD03783559
InChI Key FISAUHGRILVMDP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-3-thienyl benzoic acid, 4-thiophen-3-yl benzoic acid, 4-thiophen-3-yl-benzoic acid, benzoic acid, 4-3-thienyl, 4-thien-3-ylbenzoic acid, 4-3-thienyl-benzoic acid, maybridge3_004545, acmc-1cisg
PubChem CID 736862
IUPAC Name 4-thiophen-3-ylbenzoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CSC=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(3-Thienyl)benzoic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 204.25
Percent Purity 97%