Learn More
4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione, 99%
Codice prodotto. 11413008
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11413008
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18726.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 893-33-4 | C14H9F3O2 | 266.219 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 893-33-4
Formula molecolare C14H9F3O2
Molecular Weight (g/mol) 266.219
Numero MDL MFCD00054501
InChI Key WVVLURYIQCXPIV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4,4-trifluoro-1-naphthalen-2-yl butane-1,3-dione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl-1,3-butanedione, 1-2-naphthoyl-3,3,3-trifluoroacetone, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl butane-1,3-dione, 3-2-naphthoyl-1,1,1-trifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthalenyl, 2-naphthoyltrifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-naphthyl, 4,4,4-trifluoro-3-oxo-2'-butyronaphthone, acmc-1bl5t
PubChem CID 70179
IUPAC Name 4,4,4-trifluoro-1-naphthalen-2-ylbutane-1,3-dione
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)CC(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione
Punto di fusione 74°C to 76°C
Quantità 100 g
Peso formulazione 266.22
Percent Purity 99%