Learn More
4-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1,2,3-thiadiazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10582832
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10582832
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC16408CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 163798-92-3
Formula molecolare C9H7BrN2S
Molecular Weight (g/mol) 255.13
Numero MDL MFCD00052102
InChI Key DGHQOPZIGDRUIT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-bromomethyl phenyl-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole,4-4-bromomethyl phenyl, 4-4-bromomethyl phenyl thiadiazole, 4-1,2,3-thiadiazol-4-yl benzyl bromide, 4-4-bromomethylphenyl-1,2,3-thiadiazole, 4-4-bromomethyl-phenyl-1,2,3 thiadiazole
PubChem CID 2776454
IUPAC Name 4-[4-(bromomethyl)phenyl]thiadiazole
SMILES BrCC1=CC=C(C=C1)C1=CSN=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1, 2, 3-thiadiazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 255.14
Percent Purity 97%