Learn More
4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine, 97%
Codice prodotto. 11480093
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11480093
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12137.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 39512-49-7 | C11H15Cl2NO | 248.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39512-49-7
Formula molecolare C11H15Cl2NO
Molecular Weight (g/mol) 248.15
Numero MDL MFCD00006001
InChI Key PXAJMBHRLGKPQV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-4-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-4-chlorophenyl-4-piperidinol, 4-chlorophenyl-4-hydroxylpiperidine, 4-p-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-p-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-4-chlorophenyl, haloperidol metabolite i, unii-und92fks0w, 4-hydroxy-4-4-chlorophenyl piperidine
PubChem CID 38282
SMILES [H+].[Cl-].OC1(CCNCC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4- (4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine
Punto di fusione 137°C to 141°C
Quantità 1 g
Beilstein 165923
IUPAC Name 4-(4-chlorophenyl)piperidin-4-ol
Peso formulazione 211.69
Percent Purity 97%