Learn More
4-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10425512
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10425512 10 g Amber Glass Bottle 10g
10425322 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10425512 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM01338EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Identificatori chimici
CAS 175137-65-2
Formula molecolare C12H9ClO4S2
Molecular Weight (g/mol) 316.77
Numero MDL MFCD00067886
InChI Key WZQQSJVPCVCQKE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 4-4-chlorobenzenesulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 4-4-chloro-benzenesulfonyl-3-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, maybridge1_004536, 4-4-chlorophenylsulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-methyl, 4-4-chlorobenzene-1-sulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-methyl-thiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 2778453
IUPAC Name 4-(4-chlorophenyl)sulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid
SMILES CC1=C(SC=C1S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-3-methylthiophene-2-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 316.78
Percent Purity 97%