Learn More
4-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-3-thiophenecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10713823
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10713823 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10651683 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10713823 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00552CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Identificatori chimici
CAS 423769-77-1
Formula molecolare C11H7ClO4S2
Molecular Weight (g/mol) 302.743
Numero MDL MFCD03407362
InChI Key MSVUIONRVJKUIB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-thiophenecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl sulfonylthiophene-3-carboxylic acid, 4-4-chlorobenzenesulfonyl thiophene-3-carboxylic acid, 3-thiophenecarboxylicacid, 4-4-chlorophenyl sulfonyl, maybridge3_004411, 3-thiophenecarboxylicacid,4-4-chlorophenyl sulfonyl, 4-4-chlorophenyl sulfonyl thiophene-3-carboxylic acid, 4-4-chlorobenzene-1-sulfonyl thiophene-3-carboxylic acid
PubChem CID 2779802
IUPAC Name 4-(4-chlorophenyl)sulfonylthiophene-3-carboxylic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)C2=CSC=C2C(=O)O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-3-thiophenecarboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 302.76
Percent Purity 97%