Learn More
4,4'-Diaminodiphenyl sulfone, 98%
Codice prodotto. 11403218
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11403218 500 g 500g
11493208 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11403218 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18976.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 80-08-0 | C12H12N2O2S | 248.3 g/mol
It is active against a wide range of bacteria, but is mainly employed for its actions against Mycobacterium leprae, being used as part of multidrug regimens in the treatment of all forms of leprosy. It is a second-line medication for the treatment and prevention of Pneumocystis pneumonia and for the prevention of toxoplasmosis in those who have poor immune function. Additionally, it has been used for acne as well as other skin conditions. Moreover it is employed as an anti-inflammatory drug, anti-infective drug, a leprostatic drug and an antimalarial drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Insoluble in water. Solubility in hot methanol is almost transparent. Soluble in DMSO, ethanol and acetone.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80-08-0
Formula molecolare C12H12N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 248.3
Numero MDL MFCD00007887
InChI Key MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dapsone, diaphenylsulfone, 4,4'-diaminodiphenyl sulfone, dapson, 4,4'-sulfonyldianiline, diaphenylsulfon, sulfona, 4-aminophenyl sulfone, avlosulfone, diphenasone
PubChem CID 2955
ChEBI CHEBI:4325
IUPAC Name 4-(4-aminophenyl)sulfonylaniline
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-Diaminodiphenyl sulfone
Punto di fusione 175°C to 178°C
Odore Odorless
Quantità 500 g
Beilstein 788055
Indice di Merck 14,2822
Informazioni di solubilità Insoluble in water. Solubility in hot methanol is almost transparent. Soluble in DMSO,ethanol and acetone.
Peso formulazione 248.3
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.