Spezifikation
| Materiale o nome chimico | 4, 4'-Dichlorodiphenyl sulfone |
| Nota nome | 97% |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 146.0°C to 151.0°C |
| Colore | White |
| Punti di ebollizione | 397.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 233°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
| Mehr anzeigen |