Learn More
4,4’-Dichlorodiphenyl Sulfone, TRC
Codice prodotto. 30133332
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133332 50 g 50g
30132992 10 g 10g
30011223 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133332 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD43416550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80-07-9
Formula molecolare C12 H8 Cl2 O2 S
Molecular Weight (g/mol) 287.16
Sinonimo Sulfone, bis(p-chlorophenyl) (6CI,8CI), 1,1'-Sulfonylbis[4-chlorobenzene], 4,4'-Dichlorodiphenyl sulfone, 4-Chloro-1-(4-chlorophenylsulfonyl)benzene, 4-Chlorophenyl sulfone, B 0810, Bis(4-chlorophenyl) sulfone, Bis(p-chlorophenyl) sulfone, Di-p-chlorophenyl sulfone, NSC 23899, NSC 38759, NSC 50730, NSC 7207, p,p'-Dichlorodiphenyl sulfone, p-Chlorophenyl sulfone, Benzene, 1,1'-sulfonylbis[4-chloro-, 4,4'-Dichlorodiphenyl Sulfone
IUPAC Name 1-chloro-4-(4-chlorophenyl)sulfonylbenzene
SMILES Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(Cl)cc2
Specifica
Materiale o nome chimico 4,4'-Dichlorodiphenyl Sulfone
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C12H8Cl2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
Peso formulazione 285.9622
Percent Purity >95%