Learn More
4,4-Dimethyl-1-pentene, 99%
Codice prodotto. 10557454 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10557454
Marca: Thermo Scientific Acros 426270010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 762-62-9 | C7H14 | 98.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 762-62-9
Formula molecolare C7H14
Molecular Weight (g/mol) 98.19
Numero MDL MFCD00026337
InChI Key KLCNJIQZXOQYTE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4-dimethyl-1-pentene, 1-pentene, 4,4-dimethyl, 2,2-dimethyl-4-pentene, 4,4-dimethyl-pent-1-ene, 4,4-dimethyl pent-1-ene, neoheptaene, acmc-1bcwv, ch3 3cch2ch=ch2, 4,4'-dimethyl-1-pentene
PubChem CID 12984
IUPAC Name 4,4-dimethylpent-1-ene
SMILES CC(C)(C)CC=C
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 4-Dimethyl-1-pentene
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Densità 0.6820g/mL
Punti di ebollizione 70°C to 72°C
Punto d'infiammabilità -12°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH2CHCH2C(CH3)3
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.682
Peso formulazione 98.19
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,4-Dimethyl-1-pentene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P331-NON provocare il vomito.