Learn More
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10247710 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10247710
Marca: Thermo Scientific Acros 310990010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1095-78-9
Formula molecolare C15H12F6N2
Molecular Weight (g/mol) 334.27
Numero MDL MFCD00039146
InChI Key BEKFRNOZJSYWKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2-bis 4-aminophenyl hexafluoropropane, 4,4'-perfluoropropane-2,2-diyl dianiline, 4,4'-hexafluoroisopropylidene dianiline, 4-2-4-aminophenyl-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl aniline, benzenamine, 4,4'-2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethylidene bis, acmc-1bon7, bekfrnozjsywkz-uhfffaoysa, 2,2-bis-4-aminophenyl hexafluoropropane, 4,4'-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane-2,2-diyl dianiline
PubChem CID 622236
IUPAC Name 4-[2-(4-aminophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl]aniline
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)N)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 195.0°C to 199.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CF3)2C(C6H4NH2)2
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water
Peso formulazione 334.27
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder