Learn More
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone, 97%
Codice prodotto. 11355045
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11355045
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25150.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 122-48-5 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 122-48-5
Formula molecolare C11H14O3
Molecular Weight (g/mol) 194.23
Numero MDL MFCD00048232
InChI Key OJYLAHXKWMRDGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo zingerone, vanillylacetone, zingiberone, 4-4-hydroxy-3-methoxyphenyl butan-2-one, zingherone, 4-4-hydroxy-3-methoxyphenyl-2-butanone, gingerone, vanillyl acetone, 0-paradol, 2-butanone, 4-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
PubChem CID 31211
ChEBI CHEBI:68657
IUPAC Name 4-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)butan-2-one
SMILES CC(=O)CCC1=CC(=C(C=C1)O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone
Punto di fusione 39°C to 42°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 194.23
Percent Purity 97%