Learn More
4'-(4-Methyl-2-piperidinylsulfonyl)acetanilide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7040655
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15495786
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H60478.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1858240-55-7
Formula molecolare C14H20N2O3S
Molecular Weight (g/mol) 296.39
Numero MDL MFCD22683128
InChI Key LUPVXSOGPVCCJN-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo n-4-4-methylpiperidin-2-ylsulfonyl phenyl acetamide, 4'-4-methyl-2-piperidinylsulfonyl acetanilide
PubChem CID 121237459
IUPAC Name N-[4-(4-methylpiperidin-2-yl)sulfonylphenyl]acetamide
SMILES CC1CCNC(C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-(4-Methyl-2-piperidinylsulfonyl)acetanilide
Quantità 250 mg
Peso formulazione 296.38
Percent Purity 97%