Learn More
4-(4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)benzonitrile, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10327064
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10327064
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC60316DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 166438-80-8
Formula molecolare C13H17N3
Molecular Weight (g/mol) 215.3
InChI Key LWRMQRYMWJWCLS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzonitrile, 4-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzonitrile, benzonitrile,4-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl, 4-4-methylhomopiperazin-1-yl benzonitrile, 4-4-methyl-1,4-diazaperhydroepinyl benzenecarbonitrile, 4-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepine-1-yl benzonitrile
PubChem CID 18001106
IUPAC Name 4-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)benzonitrile
SMILES CN1CCCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzonitrile
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 215.3
Percent Purity 97%