Learn More
{4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10239822
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10239822
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC45609DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 622381-65-1
Formula molecolare C13H20N2O
Molecular Weight (g/mol) 220.32
Numero MDL MFCD07772866
InChI Key ADMFZWUKZBAYIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-4-methylpiperazin-1-yl methyl phenyl methanol, 4-4-methyl-1-piperazinyl methyl phenyl methanol, 4-4-methylpiperazinyl methyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7162037
SMILES CN1CCN(CC2=CC=C(CO)C=C2)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico {4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl}methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
IUPAC Name [4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl]methanol
Peso formulazione 220.31
Percent Purity 97%