Learn More
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol, 90+%
Codice prodotto. 11414923
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11414923
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12232.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 74-39-5 | C12H9N3O4 | 259.22 g/mol
It is a derivitized resorcinol dye compound with an absorption maximum of 432 nm. Used as a pH indicator.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is a derivitized resorcinol dye compound with an absorption maximum of 432 nm. Used as a pH indicator.
Solubility
Soluble in dilute sodium hydroxide. Insoluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in a tightly sealed container. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74-39-5
Formula molecolare C12H9N3O4
Molecular Weight (g/mol) 259.22
Numero MDL MFCD00007310
InChI Key BIFFKKLAAIGZBV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-nitrophenylazoresorcinol, p-diazoviolet, p-nitrobenzeneazoresorcinol, magneson i, magnezon i, 4-p-nitrophenylazo resorcinol, p-diazviolet, 2,4-dihydroxy-4'-nitroazobenzene, magneson, 4-4-nitrophenylazo resorcinol
PubChem CID 5717413
IUPAC Name (4E)-3-hydroxy-4-[(4-nitrophenyl)hydrazinylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES OC1=CC(=O)C=CC1=NNC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4- (4-Nitrophenylazo)resorcinol
Punto di fusione ∼185°C (decomposition)
Quantità 25 g
Beilstein 674709
Indice di Merck 14,5695
Peso formulazione 259.22
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol