Learn More
4,4'-Sulfonyldiphenol, 99.7%
Codice prodotto. 10466970 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10466970 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10466970 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 146915000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 80-09-1 | C12H10O4S | 250.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 4'-Sulfonyldiphenol
Nota nome 99.7%
CAS 80-09-1
CAS min. % 99.6
CAS max % 100.0
Punto di fusione >245°C
Colore Gray-Green to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99.6 % min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C12H10O4S
Formula lineare O2S(C6H4OH)2
Numero MDL MFCD00002350
Quantità 500 g
Beilstein 06, 861
Sinonimo 4,4'-sulfonyldiphenol, bisphenol s, bis 4-hydroxyphenyl sulfone, phenol, 4,4'-sulfonylbis, 4,4'-dihydroxydiphenyl sulfone, 4-hydroxyphenyl sulfone, bis p-hydroxyphenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbisphenol, diphone c
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
InChI Key VPWNQTHUCYMVMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(O)C=C1
IUPAC Name 4-(4-hydroxyphenyl)sulfonylphenol
Molecular Weight (g/mol) 250.27
PubChem CID 6626
ChEBI CHEBI:34372
Peso formulazione 250.27
Percent Purity 99.70%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4,4'-Sulfonyldiphenol