Learn More
4-[(5-bromothien-2-yl)methyl]morpholine, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-[(5-Bromothien-2-yl)methyl]morpholine |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 262.17 |
| Percent Purity | 97% |