Learn More
4,5-Dichloro-2-(4-methylphenyl)-2,3-dihydropyridazin-3-one, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4, 5-Dichloro-2-(4-methylphenyl)-2, 3-dihydropyridazin-3-one |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 255.1 |
| Percent Purity | 97% |