Learn More
4',6'-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride, 98%
Codice prodotto. p-4323331 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 11916621
Marca: Thermo Scientific Acros 202710100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 28718-90-3 | C16H17Cl2N5 | 350.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28718-90-3
Formula molecolare C16H17Cl2N5
Molecular Weight (g/mol) 350.25
Numero MDL MFCD00012681
InChI Key FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4',6-diamidino-2-phenylindole dihydrochloride, dapi dihydrochloride, dapi, dihydrochloride, 2-4-carbamimidoylphenyl-1h-indole-6-carboximidamide dihydrochloride, dapi hydrochloride, 2-phenylindole-4',6-dicarboxamidine dihydrohydrochloride hydrate, 2-4-amidinophenyl-6-indolecarbamidine dihydrochloride, 4′,6-diamidino-2-phenylindole, 2hcl, ccris 8836
PubChem CID 160166
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NC(=N)C1=CC=C(C=C1)C1=CC2=CC=C(C=C2N1)C(N)=N
Specifica
Materiale o nome chimico 4′,6′-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità (1% in water) Clear
IUPAC Name 2-(4-carbamimidoylphenyl)-1H-indole-6-carboximidamide;dihydrochloride
Peso formulazione 350.25
Percent Purity 98%
Forma fisica Solution