Learn More
4,6-Dihydroxy-5-nitropyrimidine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10251383 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10251383
Marca: Thermo Scientific Acros 305410050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2164-83-2
Formula molecolare C4H3N3O4
Molecular Weight (g/mol) 157.09
Numero MDL MFCD00006110
InChI Key ABTLZAVJDRUDNG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,6-dihydroxy-5-nitropyrimidine, 5-nitropyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-5-nitropyrimdine, 5-nitro-4,6-pyrimidinediol, 4 1h-pyrimidinone, 6-hydroxy-5-nitro, 6-hydroxy-5-nitro-3h-pyrimidin-4-one, 6-hydroxy-5-nitro-4 1h-pyrimidinone, 5-nitro-4,6-dihydroxypyrimidine, 4-hydroxy-5-nitro-1h-pyrimidin-6-one, 4 3h-pyrimidinone, 6-hydroxy-5-nitro
PubChem CID 75105
IUPAC Name 6-hydroxy-5-nitro-3,4-dihydropyrimidin-4-one
SMILES OC1=C(C(=O)NC=N1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4, 6-Dihydroxy-5-nitropyrimidine
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 157.09
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder