Learn More
4-(6-Methyl-2-benzimidazolyl)benzamidoxime, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15449675
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15449675
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52247.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1256486-22-2
Formula molecolare C15H14N4O
Molecular Weight (g/mol) 266.304
Numero MDL MFCD16658868
InChI Key SQIGGAWUCHCZKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-6-methyl-2-benzimidazolyl benzamidoxime, afqxausvhhhsmn-uhfffaoysa-n, n-hydroxy-4-6-methyl-1h-benzo d imidazol-2-yl benzimidamide, z-n'-hydroxy-4-5-methyl-1h-benzo d imidazol-2-yl benzimidamide, z-n'-hydroxy-4-5-methyl-3h-1,3-benzodiazol-2-yl benzenecarboximidamide, n'-hydroxy-4-5-methyl-3h-1,3-benzodiazol-2-yl benzenecarboximidamide
PubChem CID 73995333
IUPAC Name [4-(5-methyl-1,3-dihydrobenzimidazol-2-ylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-nitrosomethanamine
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)NC(=C3C=CC(=C(N)N=O)C=C3)N2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(6-Methyl-2-benzimidazolyl)benzamidoxime
Quantità 250 mg
Peso formulazione 266.3
Percent Purity 97%