Learn More
4,7-Dichloroisatin, 98%
Codice prodotto. 11442637
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11442637
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14853.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 18711-13-2 | C8H3Cl2NO2 | 216.017 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18711-13-2
Formula molecolare C8H3Cl2NO2
Molecular Weight (g/mol) 216.017
Numero MDL MFCD00047214
InChI Key NUXYYWOWNFEMNH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,7-dichloroisatin, 4,7-dichloroindoline-2,3-dione, 4,7-dichloro isatin, 4,7-dichloro-isatin, 4,7-dichloro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 4,7-dichloro, 4,7-dichloroisatin;, 4,7-dichloroisatine;, d0ek7h, isatin-based compound, 51
PubChem CID 2734793
IUPAC Name 4,7-dichloro-1H-indole-2,3-dione
SMILES C1=CC(=C2C(=C1Cl)C(=O)C(=O)N2)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4,7-Dichloroisatin
Punto di fusione 246°C to 249°C
Quantità 1 g
Beilstein 168731
Peso formulazione 216.02
Percent Purity 98%