Learn More
4'-Acetamido-2'-methylacetophenone, 97%
Codice prodotto. 11431520
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11431520
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26933.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 34956-31-5 | C11H13NO2 | 191.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34956-31-5
Formula molecolare C11H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 191.23
Numero MDL MFCD02258876
InChI Key PTARWPNYVATTDE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-4-acetyl-3-methylphenyl acetamide, 4'-acetamido-2'-methylacetophenone, 4-acetamido-2-methylacetophenone, pubchem12562, 4'-acetyl-3'-methylacetoanilide, n-4-acetyl-3-methyl-phenyl-acetamide, 4\\'-acetamido-2\\'-methylacetophenone, n-4-ethanoyl-3-methyl-phenyl ethanamide, acetamide, n-4-acetyl-3-methylphenyl
PubChem CID 2737381
IUPAC Name N-(4-acetyl-3-methylphenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC(C)=C(C=C1)C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Acetamido-2'-methylacetophenone
Punto di fusione 137°C to 140°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 191.23
Percent Purity 97%