Learn More
4'-Acetamidoacetophenone, 98%
Codice prodotto. 11332156
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11332156
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L03430.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2719-21-3 | C10H11NO2 | 177.203 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2719-21-3
Formula molecolare C10H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 177.203
Numero MDL MFCD00014965
InChI Key WECHHDJTILFYQT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-acetamidoacetophenone, n-4-acetylphenyl acetamide, 4-acetamidoacetophenone, n-p-acetylphenyl acetamide, acetamide, n-4-acetylphenyl, p-acetylaminoacetophenone, 4-acetylacetanilide, 4'-acetylacetanilide, p-acetamidoacetophenone, 4-acetamido-acetophenone
PubChem CID 75937
IUPAC Name N-(4-acetylphenyl)acetamide
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Acetamidoacetophenone
Punto di fusione 166°C to 172°C
Quantità 10 g
Beilstein 639749
Peso formulazione 177.2
Percent Purity 98%