Learn More
4-Acetamidophenol, 98%
Codice prodotto. p-4229047 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Drum
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
5kg
Codice prodotto. 10634942
Marca: Thermo Scientific Acros 102330050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 103-90-2 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-90-2
Formula molecolare C8H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 151.17
Numero MDL MFCD00002328
InChI Key RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo acetaminophen, 4-acetamidophenol, paracetamol, apap, n-4-hydroxyphenyl acetamide, tylenol, acetaminofen, panadol, datril, p-acetamidophenol
PubChem CID 1983
ChEBI CHEBI:46195
IUPAC Name N-(4-hydroxyphenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetamidophenol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 168.0°C to 172.0°C
Colore White
Densità 1.2930g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3CONHC6H4OH
Quantità 5 g
Beilstein 13,46
Indice di Merck 15,47
Gravità specifica 1.293
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble 14g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,alcohol,methanol,,dmf,ethylene dichloride,ethyl acetate,practically insoluble in petr.ether,pentane and,benzene
Peso formulazione 151.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Acetamidophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.