Learn More
4-Acetoxymethylbenzeneboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15439737
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15439737
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52966.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 326496-51-9
Formula molecolare C9H11BO4
Molecular Weight (g/mol) 193.993
Numero MDL MFCD08235082
InChI Key FPQABEOUQSYDPY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-acetoxymethyl phenyl boronic acid, 4-acetoxymethyl phenylboronic acid, 4-acetoxymethyl benzeneboronic acid, 4-acetyloxy methyl phenylboronic acid, 4-acetoxymethylbenzeneboronic acid, 4-acetoxymethyl phenyl boronicacid, 4-acetyloxy methyl phenyl boronic acid, 4-acetoxymethyl benzeneboronic acid 97
PubChem CID 10583943
IUPAC Name [4-(acetyloxymethyl)phenyl]boronic acid
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetoxymethylbenzeneboronic acid
Punto di fusione 81°C to 83°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 193.99
Percent Purity 97%