Learn More
4-Acetylphenoxyacetic acid, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11350034
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11350034
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L00426.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1878-81-5
Formula molecolare C10H10O4
Molecular Weight (g/mol) 194.19
Numero MDL MFCD00014363
InChI Key KMXZEXUYXUMHEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-acetylphenoxyacetic acid, 2-4-acetylphenoxy acetic acid, 4-acetylphenoxy acetic acid, p-acetylphenoxy acetic acid, p-acetylphenoxyacetic acid, chembl84623, 4-acetyl-phenoxy-acetic acid, acetic acid, 4-acetylphenoxy, acetic acid,2-4-acetylphenoxy
PubChem CID 74655
IUPAC Name 2-(4-acetylphenoxy)acetic acid
SMILES CC(=O)C1=CC=C(OCC(O)=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetylphenoxyacetic acid
Punto di fusione 172°C to 174°C
Quantità 5 g
Beilstein 1956136
Peso formulazione 194.19
Percent Purity ≥98%