Learn More
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester, 97%
Codice prodotto. 11956031 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11956031
Marca: Thermo Scientific Acros 444430010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 171364-81-1 | C14H19BO3 | 246.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 171364-81-1
Formula molecolare C14H19BO3
Molecular Weight (g/mol) 246.11
Numero MDL MFCD05863922
InChI Key BATKIZWNRQGSKE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethanone, 4-acetylphenylboronic acid pinacol ester, 4-acetylphenylboronic acid, pinacol ester, 2-4-acetylphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethan-1-one, amtb682, 4-acetylphenyl boronic acid pinacol ester, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethanone, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2yl phenyl-ethanone
PubChem CID 2760596
IUPAC Name 1-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester
Punto di fusione 59°C to 62°C
Colore White
Punti di ebollizione 80°C (0.1 Torr)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 246.12
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.