Learn More
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, 97%
Codice prodotto. 11318755
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11318755
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L12346.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 654-70-6 | C8H5F3N2 | 186.137 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 654-70-6
Formula molecolare C8H5F3N2
Molecular Weight (g/mol) 186.137
Numero MDL MFCD00042155
InChI Key PMDYLCUKSLBUHO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-2-trifluoromethyl benzonitrile, 5-amino-2-cyanobenzotrifluoride, 4-cyano-3-trifluoromethylaniline, 2-cyano-5-aminobenzotrifluoride, 4-cyano-3-trifluoromethyl aniline, benzonitrile, 4-amino-2-trifluoromethyl, unii-l47d9xhc08, 4-amino 2-trifluoromethyl benzonitrile, 2-trifluoromethyl-4-aminobenzonitrile, 4-amino-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 522170
IUPAC Name 4-amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C(F)(F)F)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Punto di fusione 136°C to 139°C
Quantità 1 g
Numero UN UN3439
Beilstein 3278074
Peso formulazione 186.14
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile