Learn More
4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%
Codice prodotto. p-7034657
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15479745
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52349.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 819058-34-9 | C12H17BFNO2 | 237.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 819058-34-9
Formula molecolare C12H17BFNO2
Molecular Weight (g/mol) 237.08
Numero MDL MFCD09033884
InChI Key AIXGNRNTXUKZLC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, benzenamine, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-3-fluorophenylboronicacidpinacolester, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid,pinacol ester, 4-amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-amino-3-fluorophenyl boronic acid pinacol ester, 2-3-fluoro-4-aminophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 17906172
IUPAC Name 2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=C(N)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Quantità 250 mg
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 237.08
Percent Purity 96%