Learn More
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10109622
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
Codice prodotto. 10109622
Marca: Thermo Scientific Maybridge TL00680DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 175278-23-6
Formula molecolare C8H5F3N2O
Molecular Weight (g/mol) 202.14
Numero MDL MFCD00204177
InChI Key QNJPSMLILRHZOW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-3-trifluoromethoxy benzonitrile, benzonitrile, 4-amino-3-trifluoromethoxy, 3-trifluoromethoxy-4-aminobenzonitrile, 4-amino-3-trifluoromethoxy benzenecarbonitrile, pubchem4688, ksc535q4r, buttpark 81\01-97, 4-cyano-2-trifluoromethoxy-aniline, 4-cyano-2-trifluoromethoxy aniline, 4-amino-3-trifluoromethoxy-benzonitrile
PubChem CID 2735952
IUPAC Name 4-amino-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
SMILES NC1=C(OC(F)(F)F)C=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 202.13
Percent Purity 97%