Learn More
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7032488
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15426867
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33968.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14160-93-1
Formula molecolare C5H4ClN3O
Molecular Weight (g/mol) 157.56
Numero MDL MFCD03789626
InChI Key GOJNFUXEBVBARW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde, 5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-amino-6-chloro, 4-amino-6-chloro-5-pyrimidinecarbaldehyde, 4-amino-6-chloro-pyrimidine-5-carbaldehyde, 4-amino-6-chloro-5-pyrimidinecarboxaldehyde, 4-amino-6-chloro-5-formylpyrimidine, 4-amino-6-chloro-5-formyl-1,3-diazine, pubchem22541, 6-amino-4-chloropyrimidine-5-carbaldehyde, 4-amino-6-chloro-pyrimidine-5-carboxaldehyde
PubChem CID 84230
IUPAC Name 4-amino-6-chloropyrimidine-5-carbaldehyde
SMILES NC1=NC=NC(Cl)=C1C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
Punto di fusione >300°C
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 157.6
Percent Purity 97%