Learn More
4-Aminoantipyrine, >98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15805088 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
50g
Codice prodotto. 15805088
Marca: Thermo Scientific J11056.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83-07-8
Formula molecolare C11H13N3O
Molecular Weight (g/mol) 203.245
Numero MDL MFCD00003145
InChI Key RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-aminoantipyrine, ampyrone, metapirazone, aminoantipyrine, solvapyrin-a, aminoazophene, 4-aminophenazone, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, solnapyrin-a
PubChem CID 2151
ChEBI CHEBI:59026
IUPAC Name 4-amino-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-one
SMILES CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminoantipyrine
Punto di fusione 106°C to 110°C
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 50 g
Beilstein 181635
Peso formulazione 203.25
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Crystalline Powder