Learn More
4-Aminobenzoic acid (PABA), 98.5 to 101.5% (Dry Basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15895248 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15895248 1 kg Plastic bottle 1kg
15895078 500 g Plastic bottle 500g
15805258 5 kg Plastic bottle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15895248 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J11055.A1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 150-13-0
Formula molecolare C7H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 137.14
Numero MDL MFCD00007894
InChI Key ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
PubChem CID 978
ChEBI CHEBI:30753
IUPAC Name 4-aminobenzoic acid
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminobenzoic acid (PABA)
Punto di fusione ∼187°C (decomposition)
Note percentuale saggio Dry basis
Beilstein 471605
Peso formulazione 137.14
Percent Purity 98.5 to 101.5%
Densità 1.374
Quantità 1 kg
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Crystalline Powder
Sensibilità Light sensitive
Gravità specifica 1.374