Learn More
4-Aminobenzyl alcohol, 98%
Codice prodotto. 11448096
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11448096
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14130.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 623-04-1 | C7H9NO | 123.16 g/mol
4-Aminobenzyl alcohol is used in the synthesis of 4-{N-[1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3-methylbutylamino}benzyl ester. It is also used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceutical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Aminobenzyl alcohol is used in the synthesis of 4-{N-[1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3-methylbutylamino}benzyl ester. It is also used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceutical products.
Solubility
Soluble in alcohol, ether and benzene. Partially soluble in water.
Notes
Air and light sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents and strong acids. Store in a cool place. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 623-04-1
Formula molecolare C7H9NO
Molecular Weight (g/mol) 123.16
Numero MDL MFCD00014782
InChI Key AXKGIPZJYUNAIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-aminobenzyl alcohol, 4-aminophenyl methanol, 4-aminobenzylalcohol, 4-hydroxymethyl aniline, p-aminobenzyl alcohol, p-aminobenzylalcohol, benzenemethanol, 4-amino, benzyl alcohol, p-amino, 4-amino-benzylalcohol, pubchem7480
PubChem CID 69331
IUPAC Name (4-aminophenyl)methanol
SMILES NC1=CC=C(CO)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminobenzyl alcohol
Punto di fusione 59°C to 63°C
Quantità 5 g
Beilstein 2078680
Sensibilità Air and light sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol,ether and benzene. Partially soluble in water.
Peso formulazione 123.16
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Aminobenzyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 4-Aminobenzyl alcohol