Learn More
4-Aminobenzylamine, 98%
Codice prodotto. 10522095 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10522095
Marca: Thermo Scientific Acros 391450050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4403-71-8 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4403-71-8
Formula molecolare C7H10N2
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Numero MDL MFCD00075513
InChI Key BFWYZZPDZZGSLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-aminobenzylamine, 4-aminomethyl aniline, p-aminobenzylamine, benzenemethanamine, 4-amino, 4-aminomethyl-phenylamine, 4-aminomethyl phenylamine, 4-aminobenzyl amine dihydrochloride, 4-amonobenzylae, p-aminobenzylamin, 4-amino benzylamine
PubChem CID 427814
IUPAC Name 4-(aminomethyl)aniline
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminobenzylamine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Brown
Densità 1.0780g/mL
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NH2CH2C6H4NH2
Indice di rifrazione 1.6080 to 1.6100
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.078
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Oily Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Aminobenzylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.