Learn More
4-(Aminomethyl)benzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30136665
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136665 100 g 100g
30135323 10 g 10g
17903805 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136665 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA615230100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-91-7
Formula molecolare C8 H9 N O2
Molecular Weight (g/mol) 151.16
Sinonimo 4-Aminomethylbenzoic Acid, Tranexamic Acid Imp. D (EP), Benzoic acid, 4-(aminomethyl)-, p-Toluic acid, α-amino- (6CI,8CI), 4-(Aminomethyl)benzoic acid, 4-Carboxybenzylamine, Benzylamine-4-carboxylic acid, Gumbix, NSC 41629, PAMBA, Styptopur, p-(Aminomethyl)benzoic acid, p-Carboxybenzylamine, α-Amino-p-toluic acid
IUPAC Name 4-(aminomethyl)benzoic acid
SMILES NCc1ccc(cc1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminomethylbenzoic Acid
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
Peso formulazione 151.0633
Percent Purity >95%
Quantità 100 g