Learn More
4-(Aminomethyl)pyridine, 98%
Codice prodotto. p-4813003 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10275004
Marca: Thermo Scientific Acros 382080250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3731-53-1 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3731-53-1
Formula molecolare C6H8N2
Molecular Weight (g/mol) 108.14
InChI Key TXQWFIVRZNOPCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-pyridinemethaneamine, 4-aminomethyl pyridine, 4-pyridinemethanamine, 4-pyridylmethylamine, 4-picolylamine, 4-aminomethylpyridine, 4-picolinylamine, 4-pyridinemethylamine, 1-pyridin-4-ylmethanamine, 4-picolinamine
PubChem CID 77317
IUPAC Name pyridin-4-ylmethanamine
SMILES C1=CN=CC=C1CN
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Aminomethyl)pyridine
Punto di fusione -8.0°C
Densità 1.0650g/mL
Punti di ebollizione 228.0°C to 230.0°C
Punto d'infiammabilità 108°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5515
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.065
Peso formulazione 108.14
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(Aminomethyl)pyridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.