Learn More
4-Aminophenol, 97%
Codice prodotto. p-4229068 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
5kg
Codice prodotto. 10142560
Marca: Thermo Scientific Acros 104270050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 123-30-8 | C6H7NO | 109.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-30-8
Formula molecolare C6H7NO
Molecular Weight (g/mol) 109.13
InChI Key PLIKAWJENQZMHA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-aminophenol, 4-hydroxyaniline, p-hydroxyaniline, phenol, 4-amino, paranol, 4-aminobenzenol, certinal, citol, azol, fouramine p
PubChem CID 403
ChEBI CHEBI:17602
IUPAC Name 4-aminophenol
SMILES C1=CC(=CC=C1N)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminophenol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 187.0°C to 191.0°C
Colore White to Cream
Punti di ebollizione 284.0°C
Punto d'infiammabilità 189°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC6H4OH
Quantità 5 g
Beilstein 13,427
Indice di Merck 15,458
Informazioni di solubilità Solubility in water: 15g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, practically insoluble in benzene and chloroform, 9.3% in ethyl methyl ketone (58.5°C), 4.5% in abs.ethanol (0°C)
Peso formulazione 109.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Aminophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.