Learn More
4-Aminophenyl sulfone, 97%
Codice prodotto. 10244320 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10244320 100 g 100g
10192650 5 g 5g
10102660 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10244320 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104361000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 80-08-0 | C12H12N2O2S | 248.3 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80-08-0
Formula molecolare C12H12N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 248.3
Numero MDL MFCD00007887
InChI Key MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dapsone, diaphenylsulfone, 4,4'-diaminodiphenyl sulfone, dapson, 4,4'-sulfonyldianiline, diaphenylsulfon, sulfona, 4-aminophenyl sulfone, avlosulfone, diphenasone
PubChem CID 2955
ChEBI CHEBI:4325
IUPAC Name 4-(4-aminophenyl)sulfonylaniline
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminophenyl sulfone
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 173°C to 178°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (H2NC6H4)2SO2
Quantità 100 g
Beilstein 13, 536
Indice di Merck 15, 2822
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted hydrochloric acid,soluble in alcohol,methanol and acetone
Peso formulazione 248.3
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Aminophenyl sulfone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico